Learn More
4-bromoisoxazole, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
29.45€ - 91.10€
Identifiants chimiques
CAS | 97925-43-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H2BrNO |
Poids moléculaire (g/mol) | 147.96 |
Clé InChI | IRDVIGFQMLUJAM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-bromoisoxazole, 4-bormoisoxazole, isoxazole, 4-bromo, isoxazole, 4-bromo-6ci,9ci, 4-bromo isoxazole, 4-bromo-isoxazole, zlchem 1329 |
CID PubChem | 3862248 |
Nom IUPAC | 4-bromo-1,2-oxazole |
SMILES | C1=C(C=NO1)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15579573
|
Thermo Scientific Acros
458730010 |
1 g |
29.45€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15589573
|
Thermo Scientific Acros
458730050 |
5 g |
91.10€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
97925-43-4 | |
147.96 | |
4-bromoisoxazole, 4-bormoisoxazole, isoxazole, 4-bromo, isoxazole, 4-bromo-6ci,9ci, 4-bromo isoxazole, 4-bromo-isoxazole, zlchem 1329 | |
4-bromo-1,2-oxazole |
C3H2BrNO | |
IRDVIGFQMLUJAM-UHFFFAOYSA-N | |
3862248 | |
C1=C(C=NO1)Br |
Spécification
4-Bromoisoxazole | |
39.0°C to 41.0°C | |
94% min. (GC) | |
C3H2BrNO | |
IRDVIGFQMLUJAM-UHFFFAOYSA-N | |
4-bromo-1,2-oxazole | |
3862248 | |
95% |
97925-43-4 | |
Authentique | |
Flacon en verre | |
4-bromoisoxazole, 4-bormoisoxazole, isoxazole, 4-bromo, isoxazole, 4-bromo-6ci,9ci, 4-bromo isoxazole, 4-bromo-isoxazole, zlchem 1329 | |
C1=C(C=NO1)Br | |
147.96 | |
147.96 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS HNocif en cas d’ingestion. Nocif par contact cutané. Nocif par inhalation.
GHS P Statement Wear protective gloves/protective clothing. IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- 4-Bromoisoxazole
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only