Learn More
4-bromoisoxazole, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15579573
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 97925-43-4
Formule moléculaire C3H2BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 147.96
Clé InChI IRDVIGFQMLUJAM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromoisoxazole, 4-bormoisoxazole, isoxazole, 4-bromo, isoxazole, 4-bromo-6ci,9ci, 4-bromo isoxazole, 4-bromo-isoxazole, zlchem 1329
CID PubChem 3862248
Nom IUPAC 4-bromo-1,2-oxazole
SMILES C1=C(C=NO1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromoisoxazole
Point de fusion 39.0°C to 41.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 147.96
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Bromoisoxazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.