Learn More
4-bromoimidazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
70.00€ - 249.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2302-25-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H3BrN2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 146.98 |
Numéro MDL | MFCD00047021 |
Clé InChI | FHZALEJIENDROK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-bromo-1h-imidazole, 4-bromoimidazole, 1h-imidazole, 4-bromo, 4 or 5-bromoimidazole, imidazole, 4-bromo, 4-bromo-3h-imidazole, imidazole, 4 or 5-bromo-6ci,7ci, 5-bromoimidazole, 3kqm, 4-bromo-imidazole |
CID PubChem | 96125 |
Nom IUPAC | 5-bromo-1H-imidazole |
SMILES | BrC1=CN=CN1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15442409
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64972.06 |
5 g |
70.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15452409
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64972.14 |
25 g |
249.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Employed as an important intermediate for raw material for organic synthesis, agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsUtilisé comme intermédiaire important pour les matières premières pour la synthèse organique, l’agrochimie, l’industrie pharmaceutique et les colorants
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
Identifiants chimiques
2302-25-2 | |
146.98 | |
FHZALEJIENDROK-UHFFFAOYSA-N | |
96125 | |
BrC1=CN=CN1 |
C3H3BrN2 | |
MFCD00047021 | |
4-bromo-1h-imidazole, 4-bromoimidazole, 1h-imidazole, 4-bromo, 4 or 5-bromoimidazole, imidazole, 4-bromo, 4-bromo-3h-imidazole, imidazole, 4 or 5-bromo-6ci,7ci, 5-bromoimidazole, 3kqm, 4-bromo-imidazole | |
5-bromo-1H-imidazole |
Spécification
4-Bromoimidazole | |
131°C to 135°C | |
MFCD00047021 | |
1615 | |
Slightly soluble in water. | |
BrC1=CN=CN1 | |
146.98 | |
146.97 | |
Solide |
2302-25-2 | |
C3H3BrN2 | |
UN2811 | |
4-bromo-1h-imidazole, 4-bromoimidazole, 1h-imidazole, 4-bromo, 4 or 5-bromoimidazole, imidazole, 4-bromo, 4-bromo-3h-imidazole, imidazole, 4 or 5-bromo-6ci,7ci, 5-bromoimidazole, 3kqm, 4-bromo-imidazole | |
FHZALEJIENDROK-UHFFFAOYSA-N | |
5-bromo-1H-imidazole | |
96125 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H315-H319-H335
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H301-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SOLIDES TOXIQUES, ORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'rtecsNumber' : NI3517450
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only