Learn More
4-bromoimidazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15442409
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Employed as an important intermediate for raw material for organic synthesis, agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme intermédiaire important pour les matières premières pour la synthèse organique, l’agrochimie, l’industrie pharmaceutique et les colorants
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2302-25-2
Formule moléculaire C3H3BrN2
Poids moléculaire (g/mol) 146.98
Numéro MDL MFCD00047021
Clé InChI FHZALEJIENDROK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-1h-imidazole, 4-bromoimidazole, 1h-imidazole, 4-bromo, 4 or 5-bromoimidazole, imidazole, 4-bromo, 4-bromo-3h-imidazole, imidazole, 4 or 5-bromo-6ci,7ci, 5-bromoimidazole, 3kqm, 4-bromo-imidazole
CID PubChem 96125
Nom IUPAC 5-bromo-1H-imidazole
SMILES BrC1=CN=CN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromoimidazole
Point de fusion 131°C to 135°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 1615
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 146.97
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide