Learn More
Chlorure de 4-bromobutyryle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
44.62€ - 132.66€
Identifiants chimiques
CAS | 927-58-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H6BrClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 185.46 |
Numéro MDL | MFCD00000753 |
Clé InChI | LRTRXDSAJLSRTG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-bromobutyryl chloride, butanoyl chloride, 4-bromo, g-bromobutyroyl chloride, butyryl chloride, 4-bromo, 4-bromobutyrylchloride, bromobutryl chloride, bromobutyryl chloride, acmc-20ammt, 4-bromobutanoylchloride, 4-bromobutyroylchloride |
CID PubChem | 70225 |
Nom IUPAC | Chlorure de 4-bromobutanoyle |
SMILES | C(CC(=O)Cl)CBr |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10582841
|
Thermo Scientific Acros
303440050 |
5 g | Flacon en verre |
44.62€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10351184
|
Thermo Scientific Acros
303440250 |
25 g | Flacon en verre |
132.66€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
927-58-2 | |
185.46 | |
LRTRXDSAJLSRTG-UHFFFAOYSA-N | |
70225 | |
C(CC(=O)Cl)CBr |
C4H6BrClO | |
MFCD00000753 | |
4-bromobutyryl chloride, butanoyl chloride, 4-bromo, g-bromobutyroyl chloride, butyryl chloride, 4-bromo, 4-bromobutyrylchloride, bromobutryl chloride, bromobutyryl chloride, acmc-20ammt, 4-bromobutanoylchloride, 4-bromobutyroylchloride | |
Chlorure de 4-bromobutanoyle |
Spécification
4-Bromobutyryl chloride | |
94.0 | |
Incolore à jaune ou rose | |
101°C (37.0 mmHg) | |
Authentique | |
C4H6BrClO | |
1.4910 to 1.494 | |
1.602 | |
LRTRXDSAJLSRTG-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de 4-bromobutanoyle | |
70225 | |
95% |
927-58-2 | |
100.0 | |
1.6020g/mL | |
91°C | |
94% min. (GC) | |
Br(CH2)3COCl | |
MFCD00000753 | |
4-bromobutyryl chloride, butanoyl chloride, 4-bromo, g-bromobutyroyl chloride, butyryl chloride, 4-bromo, 4-bromobutyrylchloride, bromobutryl chloride, bromobutyryl chloride, acmc-20ammt, 4-bromobutanoylchloride, 4-bromobutyroylchloride | |
C(CC(=O)Cl)CBr | |
185.46 | |
185.46 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Réagit violemment au contact de l’eau.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 213-154-
RUO – Research Use Only