Learn More
Chlorure de 4-bromobutyryle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10582841
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 927-58-2
Formule moléculaire C4H6BrClO
Poids moléculaire (g/mol) 185.46
Numéro MDL MFCD00000753
Clé InChI LRTRXDSAJLSRTG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromobutyryl chloride, butanoyl chloride, 4-bromo, g-bromobutyroyl chloride, butyryl chloride, 4-bromo, 4-bromobutyrylchloride, bromobutryl chloride, bromobutyryl chloride, acmc-20ammt, 4-bromobutanoylchloride, 4-bromobutyroylchloride
CID PubChem 70225
Nom IUPAC Chlorure de 4-bromobutanoyle
SMILES C(CC(=O)Cl)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromobutyryl chloride
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune ou rose
Densité 1.6020g/mL
Point d’ébullition 101°C (37.0 mmHg)
Point d’éclair 91°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Br(CH2)3COCl
Indice de réfraction 1.4910 to 1.494
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.602
Poids de la formule 185.46
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide