Learn More
4-Bromo-N,N-diméthylaniline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
30.85€ - 83.52€
Identifiants chimiques
CAS | 586-77-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H10BrN |
Poids moléculaire (g/mol) | 200.08 |
Numéro MDL | MFCD00000093 |
Clé InChI | XYZWMVYYUIMRIZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n,n-dimethyl-p-bromoaniline, 4-dimethylaminobromobenzene, p-bromo-n,n-dimethylaniline, benzenamine, 4-bromo-n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-4-bromoaniline, p-dimethylamino phenyl bromide, p-dimethylaminobromobenzene, 1-bromo-4-dimethylamino benzene, p-bromo dimethylamino benzene, p-n,n-dimethylaminobromobenzene |
CID PubChem | 11465 |
Nom IUPAC | 4-bromo-N,N-diméthylaniline |
SMILES | CN(C)C1=CC=C(Br)C=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10449920
|
Thermo Scientific Acros
222210250 |
25 g | Flacon en plastique |
30.85€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10256370
|
Thermo Scientific Acros
222211000 |
100 g | Flacon en plastique |
83.52€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
586-77-6 | |
200.08 | |
XYZWMVYYUIMRIZ-UHFFFAOYSA-N | |
11465 | |
CN(C)C1=CC=C(Br)C=C1 |
C8H10BrN | |
MFCD00000093 | |
n,n-dimethyl-p-bromoaniline, 4-dimethylaminobromobenzene, p-bromo-n,n-dimethylaniline, benzenamine, 4-bromo-n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-4-bromoaniline, p-dimethylamino phenyl bromide, p-dimethylaminobromobenzene, 1-bromo-4-dimethylamino benzene, p-bromo dimethylamino benzene, p-n,n-dimethylaminobromobenzene | |
4-bromo-N,N-diméthylaniline |
Spécification
4-Bromo-N, N-dimethylaniline | |
586-77-6 | |
100.0 | |
Bleu ou Gris à Blanc | |
>112°C | |
99% | |
BrC6H4N(CH3)2 | |
12, 637 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: methanol 100g/L | |
CN(C)C1=CC=C(Br)C=C1 | |
200.08 | |
200.08 | |
Solide cristallin |
99% | |
98.5 | |
53°C to 56°C | |
264°C | |
Authentique | |
C8H10BrN | |
MFCD00000093 | |
n,n-dimethyl-p-bromoaniline, 4-dimethylaminobromobenzene, p-bromo-n,n-dimethylaniline, benzenamine, 4-bromo-n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-4-bromoaniline, p-dimethylamino phenyl bromide, p-dimethylaminobromobenzene, 1-bromo-4-dimethylamino benzene, p-bromo dimethylamino benzene, p-n,n-dimethylaminobromobenzene | |
XYZWMVYYUIMRIZ-UHFFFAOYSA-N | |
4-bromo-N,N-diméthylaniline | |
11465 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
Déclaration GHS P
Utiliser l’équipement de protection individuelle requis.
EN CAS D’INGESTION :Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 209-582-2
missing translation for 'rtecsNumber' : BW9300000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 4-Bromo-N,N-dimethylaniline
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.