Learn More
4-Bromo-N,N-diméthylaniline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10256370
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 586-77-6
Formule moléculaire C8H10BrN
Poids moléculaire (g/mol) 200.08
Numéro MDL MFCD00000093
Clé InChI XYZWMVYYUIMRIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-dimethyl-p-bromoaniline, 4-dimethylaminobromobenzene, p-bromo-n,n-dimethylaniline, benzenamine, 4-bromo-n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-4-bromoaniline, p-dimethylamino phenyl bromide, p-dimethylaminobromobenzene, 1-bromo-4-dimethylamino benzene, p-bromo dimethylamino benzene, p-n,n-dimethylaminobromobenzene
CID PubChem 11465
Nom IUPAC 4-bromo-N,N-dimethylaniline
SMILES CN(C)C1=CC=C(Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-N, N-dimethylaniline
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 53°C to 56°C
Couleur Bleu ou Gris à Blanc
Point d’ébullition 264°C
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire BrC6H4N(CH3)2
Quantité 100 g
Beilstein 12, 637
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: methanol 100g/L
Poids de la formule 200.08
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Solide cristallin
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Bromo-N,N-dimethylaniline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.