Learn More
4-Bromo-N,N-diméthylaniline, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
28.80€ - 76.80€
Identifiants chimiques
CAS | 586-77-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H10BrN |
Poids moléculaire (g/mol) | 200.08 |
Numéro MDL | MFCD00000093 |
Clé InChI | XYZWMVYYUIMRIZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n,n-dimethyl-p-bromoaniline, 4-dimethylaminobromobenzene, p-bromo-n,n-dimethylaniline, benzenamine, 4-bromo-n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-4-bromoaniline, p-dimethylamino phenyl bromide, p-dimethylaminobromobenzene, 1-bromo-4-dimethylamino benzene, p-bromo dimethylamino benzene, p-n,n-dimethylaminobromobenzene |
CID PubChem | 11465 |
Nom IUPAC | 4-bromo-N,N-dimethylaniline |
SMILES | CN(C)C1=CC=C(Br)C=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11499822
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10854.14 |
25 g |
28.80€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11409832
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10854.22 |
100 g |
76.80€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
4-Bromo-N,N-dimethylaniline is used as an internal standard in the determination of iodine present as iodide (as in pharmaceuticals), iodate (as in iodized table salt) and covalently bound to organic compounds (as in milk and vegetables).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa 4-bromo-N,N-diméthylaniline est utilisée comme étalon interne pour la détermination de l’iode présent sous forme d’iodure (comme dans les produits pharmaceutiques), d’iodate (comme dans le sel de table iodé) et lié de façon covalente aux composés organiques (comme dans le lait et les légumes).
Solubilité
Soluble dans le méthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants, les acides et les métaux. Conserver à 4°C.
Identifiants chimiques
586-77-6 | |
200.08 | |
XYZWMVYYUIMRIZ-UHFFFAOYSA-N | |
11465 | |
CN(C)C1=CC=C(Br)C=C1 |
C8H10BrN | |
MFCD00000093 | |
n,n-dimethyl-p-bromoaniline, 4-dimethylaminobromobenzene, p-bromo-n,n-dimethylaniline, benzenamine, 4-bromo-n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-4-bromoaniline, p-dimethylamino phenyl bromide, p-dimethylaminobromobenzene, 1-bromo-4-dimethylamino benzene, p-bromo dimethylamino benzene, p-n,n-dimethylaminobromobenzene | |
4-bromo-N,N-dimethylaniline |
Spécification
4-Bromo-N,N-dimethylaniline | |
52°C to 56°C | |
>110°C (230°F) | |
MFCD00000093 | |
n,n-dimethyl-p-bromoaniline, 4-dimethylaminobromobenzene, p-bromo-n,n-dimethylaniline, benzenamine, 4-bromo-n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-4-bromoaniline, p-dimethylamino phenyl bromide, p-dimethylaminobromobenzene, 1-bromo-4-dimethylamino benzene, p-bromo dimethylamino benzene, p-n,n-dimethylaminobromobenzene | |
XYZWMVYYUIMRIZ-UHFFFAOYSA-N | |
4-bromo-N,N-dimethylaniline | |
11465 | |
≥98% |
586-77-6 | |
263°C to 265°C | |
C8H10BrN | |
2206155 | |
Soluble in methanol. Insoluble in water. | |
CN(C)C1=CC=C(Br)C=C1 | |
200.08 | |
200.08 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H311-H332-H315-H319
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Nocif par inhalation.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 209-582-2
missing translation for 'rtecsNumber' : BW9300000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only