Learn More
4-Bromo-N,N-diméthylaniline, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11409832
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
4-Bromo-N,N-dimethylaniline is used as an internal standard in the determination of iodine present as iodide (as in pharmaceuticals), iodate (as in iodized table salt) and covalently bound to organic compounds (as in milk and vegetables).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4-bromo-N,N-diméthylaniline est utilisée comme étalon interne pour la détermination de l’iode présent sous forme d’iodure (comme dans les produits pharmaceutiques), d’iodate (comme dans le sel de table iodé) et lié de façon covalente aux composés organiques (comme dans le lait et les légumes).
Solubilité
Soluble dans le méthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants, les acides et les métaux. Conserver à 4°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 586-77-6
Formule moléculaire C8H10BrN
Poids moléculaire (g/mol) 200.08
Numéro MDL MFCD00000093
Clé InChI XYZWMVYYUIMRIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-dimethyl-p-bromoaniline, 4-dimethylaminobromobenzene, p-bromo-n,n-dimethylaniline, benzenamine, 4-bromo-n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-4-bromoaniline, p-dimethylamino phenyl bromide, p-dimethylaminobromobenzene, 1-bromo-4-dimethylamino benzene, p-bromo dimethylamino benzene, p-n,n-dimethylaminobromobenzene
CID PubChem 11465
Nom IUPAC 4-bromo-N,N-diméthylaniline
SMILES CN(C)C1=CC=C(Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-N,N-dimethylaniline
Point de fusion 52°C to 56°C
Point d’ébullition 263°C to 265°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 100 g
Beilstein 2206155
Informations sur la solubilité Soluble in methanol. Insoluble in water.
Poids de la formule 200.08
Pourcentage de pureté ≥98%