Learn More
4-bromo-2-méthylphénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
29.30€ - 238.00€
Identifiants chimiques
CAS 2362-12-1
Numéro MDL MFCD00055435
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15485017
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32307.03
1 g
29.30€
1g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15495017
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32307.06
5 g
76.90€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15405027
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32307.14
25 g
238.00€
25g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
4-Bromo-2-methylphenol, is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-bromo-2-méthylphénol est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Identifiants chimiques
2362-12-1
MFCD00055435
Spécification
4-Bromo-2-methylphenol
62°C to 66°C
C7H7BrO
4-bromo-o-cresol, 2-methyl-4-bromophenol, 4-bromo-2-methyl-phenol, o-cresol, 4-bromo, phenol, 4-bromo-2-methyl, 2-hydroxy-5-bromotoluene, p-bromocresol, 4-bromo-cresol, pubchem7106, acmc-1chy8
IWJGMJHAIUBWKT-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-2-méthylphénol
16896
97%
2362-12-1
Phenol-like
MFCD00055435
Slightly soluble in water.
CC1=C(C=CC(=C1)Br)O
187.04
187.04
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H312-H315-H319-H335
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312-H315-H319-H335
missing translation for 'rtecsNumber' : GO6868000
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante