Learn More
4-bromo-2-méthylphénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15405027
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
4-Bromo-2-methylphenol, is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-bromo-2-méthylphénol est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2362-12-1
Numéro MDL MFCD00055435
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2-methylphenol
Point de fusion 62°C to 66°C
Odeur Phenol-like
Formule moléculaire C13H9F3O
Quantité 25 g
Synonyme 4-trifluoromethyl diphenyl ether, 1-phenoxy-4-trifluoromethyl benzene, 4-phenoxy-1-trifluoromethyl benzene, 4-phenoxybenzotrifluoride, trifluoromethyldiphenyl ether, 4-trifluoromethyl diphenylether, 4-phenoxy-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Clé InChI UZJUDUZMPNCXPF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F
Nom IUPAC 1-phénoxy-4-(trifluorométhyl)benzène
Poids moléculaire (g/mol) 238.21
CID PubChem 2777517
Poids de la formule 187.04
Pourcentage de pureté 97%