Learn More
4-Bromo-1H-pyrazole-5-carbalaldéhyde, 95 + %, Thermo Scientific™
83.80€ - 412.00€
Identifiants chimiques
CAS | 287917-97-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H3BrN2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 174.985 |
Clé InChI | UWGFONONBAIDAF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-bromo-1h-pyrazole-3-carbaldehyde, 4-bromo-1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, 4-bromo-2h-pyrazole-3-carbaldehyde, 4-bromo-1h-pyrazole-3-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-3-carboxaldehyde,4-bromo, 1h-pyrazole-3-carboxaldehyde, 4-bromo, 4-bromopyrazole-5-carbaldehyde, 4-bromo-5-formyl-1h-pyrazole, 4-bromo-pyrazole-3-carboxaldehyde, 4-bromo-2h-pyrazole-3-carboxaldehyde |
CID PubChem | 2782154 |
Nom IUPAC | 4-bromo-1H-pyrazole-5-carbaldéhyde |
SMILES | C1=NNC(=C1Br)C=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10550353
|
Thermo Scientific Maybridge
RF03950CB |
250 mg |
83.80€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10344202
|
Thermo Scientific Maybridge
RF03950DA |
1 g |
213.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10442654
|
Thermo Scientific Maybridge
RF03950DE |
5 g |
412.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
287917-97-9 | |
174.985 | |
4-bromo-1h-pyrazole-3-carbaldehyde, 4-bromo-1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, 4-bromo-2h-pyrazole-3-carbaldehyde, 4-bromo-1h-pyrazole-3-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-3-carboxaldehyde,4-bromo, 1h-pyrazole-3-carboxaldehyde, 4-bromo, 4-bromopyrazole-5-carbaldehyde, 4-bromo-5-formyl-1h-pyrazole, 4-bromo-pyrazole-3-carboxaldehyde, 4-bromo-2h-pyrazole-3-carboxaldehyde | |
4-bromo-1H-pyrazole-5-carbaldéhyde |
C4H3BrN2O | |
UWGFONONBAIDAF-UHFFFAOYSA-N | |
2782154 | |
C1=NNC(=C1Br)C=O |
Spécification
4-Bromo-1H-pyrazole-5-carbaldehyde | |
95% | |
4-bromo-1h-pyrazole-3-carbaldehyde, 4-bromo-1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, 4-bromo-2h-pyrazole-3-carbaldehyde, 4-bromo-1h-pyrazole-3-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-3-carboxaldehyde,4-bromo, 1h-pyrazole-3-carboxaldehyde, 4-bromo, 4-bromopyrazole-5-carbaldehyde, 4-bromo-5-formyl-1h-pyrazole, 4-bromo-pyrazole-3-carboxaldehyde, 4-bromo-2h-pyrazole-3-carboxaldehyde | |
C1=NNC(=C1Br)C=O | |
174.985 | |
174.98 |
287917-97-9 | |
C4H3BrN2O | |
UWGFONONBAIDAF-UHFFFAOYSA-N | |
4-bromo-1H-pyrazole-5-carbaldéhyde | |
2782154 | |
95% |