Learn More
4-Bromo-1H-pyrazole-5-carbalaldéhyde, 95 + %, Thermo Scientific™
Code produit. 10442654
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Identifiants chimiques
CAS 287917-97-9
Formule moléculaire C4H3BrN2O
Poids moléculaire (g/mol) 174.985
Clé InChI UWGFONONBAIDAF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-1h-pyrazole-3-carbaldehyde, 4-bromo-1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, 4-bromo-2h-pyrazole-3-carbaldehyde, 4-bromo-1h-pyrazole-3-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-3-carboxaldehyde,4-bromo, 1h-pyrazole-3-carboxaldehyde, 4-bromo, 4-bromopyrazole-5-carbaldehyde, 4-bromo-5-formyl-1h-pyrazole, 4-bromo-pyrazole-3-carboxaldehyde, 4-bromo-2h-pyrazole-3-carboxaldehyde
CID PubChem 2782154
Nom IUPAC 4-bromo-1H-pyrazole-5-carbaldéhyde
SMILES C1=NNC(=C1Br)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 174.98
Pourcentage de pureté 95%