Learn More
Acide 4-bromo-1-méthyl-1H-pyrazole-3-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
129.00€ - 448.00€
Identifiants chimiques
CAS | 84547-86-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H5BrN2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 205.011 |
Clé InChI | LEEPGDCCHVRYHK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 4-bromo-1-methyl, 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylicacid, pubchem16814, 4-bromo-1-methyl-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 4-bromo-1-methyl, 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid # |
CID PubChem | 536013 |
Nom IUPAC | Acide 4-bromo-1-méthylpyrazole-3-carboxylique |
SMILES | CN1C=C(C(=N1)C(=O)O)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10327364
|
Thermo Scientific Maybridge
CC63901CB |
250 mg |
129.00€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10443214
|
Thermo Scientific Maybridge
CC63901DA |
1 g |
339.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10178224
|
Thermo Scientific Maybridge
CC63901DE |
5 g |
448.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
84547-86-4 | |
205.011 | |
4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 4-bromo-1-methyl, 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylicacid, pubchem16814, 4-bromo-1-methyl-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 4-bromo-1-methyl, 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid # | |
Acide 4-bromo-1-méthylpyrazole-3-carboxylique |
C5H5BrN2O2 | |
LEEPGDCCHVRYHK-UHFFFAOYSA-N | |
536013 | |
CN1C=C(C(=N1)C(=O)O)Br |
Spécification
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid | |
97% | |
4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 4-bromo-1-methyl, 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylicacid, pubchem16814, 4-bromo-1-methyl-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 4-bromo-1-methyl, 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid # | |
CN1C=C(C(=N1)C(=O)O)Br | |
205.011 | |
205.01 |
84547-86-4 | |
C5H5BrN2O2 | |
LEEPGDCCHVRYHK-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 4-bromo-1-méthylpyrazole-3-carboxylique | |
536013 | |
97% |
Sécurité et traitement
Mention d’avertissement GHS :Avertissement