Learn More
Acide 4-bromo-1-méthyl-1H-pyrazole-3-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10178224
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Identifiants chimiques
CAS 84547-86-4
Formule moléculaire C5H5BrN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 205.011
Clé InChI LEEPGDCCHVRYHK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 4-bromo-1-methyl, 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylicacid, pubchem16814, 4-bromo-1-methyl-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 4-bromo-1-methyl, 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid #
CID PubChem 536013
Nom IUPAC Acide 4-bromo-1-méthylpyrazole-3-carboxylique
SMILES CN1C=C(C(=N1)C(=O)O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 205.01
Pourcentage de pureté 97%