Learn More
4-bromo-1-butène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
53.67€ - 316.58€
Identifiants chimiques
CAS | 5162-44-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H7Br |
Numéro MDL | MFCD00000258 |
Clé InChI | DMAYBPBPEUFIHJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-bromo-1-butene, 3-butenyl bromide, 1-butene, 4-bromo, 4-bromo-1-buten, 4-bromo-but-1-ene, homoallyl bromide, 1-bromo-3-butene, 4-bromobutene, 4-bromo-1 butene, sjphabijuh@ |
CID PubChem | 21241 |
Nom IUPAC | 4-bromothi-1-ène |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11444423
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10977.06 |
5 g |
53.67€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11454423
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10977.14 |
25 g |
187.94€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15473027
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10977.18 |
50 g |
316.58€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
4-Bromo-1-butene is used in the preparation of 4-(3-butenyloxy)benzoic acid and largazole. It is also used in double alkylation of lactams followed by Grubbs ring-closing metathesis to yield gymnodimine. Further, it serves as a reagent in the preparation of dienehydrazides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 4-bromo-1-butène est utilisé dans la préparation de l’acide 4-(3-butényloxy)benzoïque et de la largazole. Il est également utilisé dans la double alkylation des lactamines suivie de la métathèse à fermeture par anneau de Grubbs pour produire de la gymnodimine. De plus, il sert de réactif dans la préparation des diènehydrazides.
Solubilité
Miscible avec de l’eau, du benzène, de l’éther et de l’éthanol.
Remarques
Sensible à la lumière. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec des bases fortes.
Identifiants chimiques
5162-44-7 | |
MFCD00000258 | |
4-bromo-1-butene, 3-butenyl bromide, 1-butene, 4-bromo, 4-bromo-1-buten, 4-bromo-but-1-ene, homoallyl bromide, 1-bromo-3-butene, 4-bromobutene, 4-bromo-1 butene, sjphabijuh@ | |
4-bromothi-1-ène |
C4H7Br | |
DMAYBPBPEUFIHJ-UHFFFAOYSA-N | |
21241 |
Spécification
4-Bromo-1-butene | |
1.33 | |
1°C (34°F) | |
1.463 | |
UN1993 | |
Light sensitive | |
Miscible with water,benzene,ether and ethanol. | |
C=CCCBr | |
135.004 | |
135 |
5162-44-7 | |
98°C to 100°C | |
C4H7Br | |
MFCD00000258 | |
1098377 | |
4-bromo-1-butene, 3-butenyl bromide, 1-butene, 4-bromo, 4-bromo-1-buten, 4-bromo-but-1-ene, homoallyl bromide, 1-bromo-3-butene, 4-bromobutene, 4-bromo-1 butene, sjphabijuh@ | |
DMAYBPBPEUFIHJ-UHFFFAOYSA-N | |
4-bromothi-1-ène | |
21241 | |
97% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H225-H334-H335-H319-H317
Highly flammable liquid and vapor.
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause respiratory irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause an allergic skin reaction.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P272-P280-P285-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P333+P313-P342+P311-P363-P370+P378q-P501c
H225-H317-H319-H334-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 225-937-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2°C à 8°C
RUO – Research Use Only