Learn More
4-bromo-1-butène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11454423
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
50 g
4-Bromo-1-butene is used in the preparation of 4-(3-butenyloxy)benzoic acid and largazole. It is also used in double alkylation of lactams followed by Grubbs ring-closing metathesis to yield gymnodimine. Further, it serves as a reagent in the preparation of dienehydrazides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-bromo-1-butène est utilisé dans la préparation de l’acide 4-(3-butényloxy)benzoïque et de la largazole. Il est également utilisé dans la double alkylation des lactamines suivie de la métathèse à fermeture par anneau de Grubbs pour produire de la gymnodimine. De plus, il sert de réactif dans la préparation des diènehydrazides.
Solubilité
Miscible avec de l’eau, du benzène, de l’éther et de l’éthanol.
Remarques
Sensible à la lumière. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec des bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5162-44-7
Formule moléculaire C4H7Br
Numéro MDL MFCD00000258
Clé InChI DMAYBPBPEUFIHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-1-butene, 3-butenyl bromide, 1-butene, 4-bromo, 4-bromo-1-buten, 4-bromo-but-1-ene, homoallyl bromide, 1-bromo-3-butene, 4-bromobutene, 4-bromo-1 butene, sjphabijuh@
CID PubChem 21241
Nom IUPAC 4-bromothi-1-ène
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-1-butene
Densité 1.33
Point d’ébullition 98°C to 100°C
Point d’éclair 1°C (34°F)
Indice de réfraction 1.463
Quantité 25 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1098377
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with water,benzene,ether and ethanol.
SMILES C=CCCBr
Poids moléculaire (g/mol) 135.004
Poids de la formule 135
Pourcentage de pureté 97%