Learn More
Acide 4-benzyloxybenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific™
21.86€ - 134.00€
Identifiants chimiques
CAS | 146631-00-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C13H13BO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 228.054 |
Numéro MDL | MFCD01075705 |
Clé InChI | DMJHEIDWSIAXCS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-benzyloxyphenylboronic acid, 4-benzyloxybenzeneboronic acid, 4-benzyloxy phenyl boronic acid, 4-benzyloxy phenylboronic acid, 4-benzyloxyphenyl boronic acid, 4-benzyl-oxy phenyl boranediol, boronic acid, 4-phenylmethoxy phenyl, 4-phenylmethoxyphenyl boronic acid, pubchem9561 |
CID PubChem | 2734314 |
Nom IUPAC | acide boronique (4-phénylméthoxyphényl) |
SMILES | B(C1=CC=C(C=C1)OCC2=CC=CC=C2)(O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11405787
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24351.01 |
0.25 g |
21.86€
0.25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11485777
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24351.03 |
1 g | N/A | ||||||
11495777
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24351.06 |
5 g | N/A | ||||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
ApplicationsIl est utilisé comme intermédiaire électronique. Il est également utilisé dans la spectroscopie HPLC et RMN.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
146631-00-7 | |
228.054 | |
DMJHEIDWSIAXCS-UHFFFAOYSA-N | |
2734314 | |
B(C1=CC=C(C=C1)OCC2=CC=CC=C2)(O)O |
C13H13BO3 | |
MFCD01075705 | |
4-benzyloxyphenylboronic acid, 4-benzyloxybenzeneboronic acid, 4-benzyloxy phenyl boronic acid, 4-benzyloxy phenylboronic acid, 4-benzyloxyphenyl boronic acid, 4-benzyl-oxy phenyl boranediol, boronic acid, 4-phenylmethoxy phenyl, 4-phenylmethoxyphenyl boronic acid, pubchem9561 | |
acide boronique (4-phénylméthoxyphényl) |
Spécification
4-Benzyloxybenzeneboronic acid | |
193°C to 198°C | |
MFCD01075705 | |
DMJHEIDWSIAXCS-UHFFFAOYSA-N | |
acide boronique (4-phénylméthoxyphényl) | |
2734314 | |
97% |
146631-00-7 | |
C13H13BO3 | |
4-benzyloxyphenylboronic acid, 4-benzyloxybenzeneboronic acid, 4-benzyloxy phenyl boronic acid, 4-benzyloxy phenylboronic acid, 4-benzyloxyphenyl boronic acid, 4-benzyl-oxy phenyl boranediol, boronic acid, 4-phenylmethoxy phenyl, 4-phenylmethoxyphenyl boronic acid, pubchem9561 | |
B(C1=CC=C(C=C1)OCC2=CC=CC=C2)(O)O | |
228.054 | |
228.06 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante