Learn More
Acide 4-benzyloxybenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11405787
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire électronique. Il est également utilisé dans la spectroscopie HPLC et RMN.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 146631-00-7
Formule moléculaire C13H13BO3
Poids moléculaire (g/mol) 228.054
Numéro MDL MFCD01075705
Clé InChI DMJHEIDWSIAXCS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-benzyloxyphenylboronic acid, 4-benzyloxybenzeneboronic acid, 4-benzyloxy phenyl boronic acid, 4-benzyloxy phenylboronic acid, 4-benzyloxyphenyl boronic acid, 4-benzyl-oxy phenyl boranediol, boronic acid, 4-phenylmethoxy phenyl, 4-phenylmethoxyphenyl boronic acid, pubchem9561
CID PubChem 2734314
Nom IUPAC acide boronique (4-phénylméthoxyphényl)
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)OCC2=CC=CC=C2)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Benzyloxybenzeneboronic acid
Point de fusion 193°C to 198°C
Quantité 0.25 g
Poids de la formule 228.06
Pourcentage de pureté 97%