Learn More
4-benzyloxybenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
34.06€ - 82.60€
Identifiants chimiques
CAS | 4397-53-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C14H12O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 212.25 |
Numéro MDL | MFCD00003387,MFCD01632880 |
Clé InChI | ZVTWZSXLLMNMQC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-benzyloxybenzaldehyde, 4-benzyloxy benzaldehyde, benzaldehyde, 4-phenylmethoxy, p-benzyloxy benzaldehyde, benzaldehyde, p-benzyloxy, 4-benzyloxy-benzaldehyde, 4-phenylmethoxy benzaldehyde, 4-benzyl-oxy benzaldehyde, wang aldehyde resin |
CID PubChem | 78109 |
Nom IUPAC | 4-phénylméthoxybenzaldéhyde |
SMILES | O=CC1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1 |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
4397-53-9 | |
212.25 | |
ZVTWZSXLLMNMQC-UHFFFAOYSA-N | |
78109 | |
O=CC1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1 |
C14H12O2 | |
MFCD00003387,MFCD01632880 | |
4-benzyloxybenzaldehyde, 4-benzyloxy benzaldehyde, benzaldehyde, 4-phenylmethoxy, p-benzyloxy benzaldehyde, benzaldehyde, p-benzyloxy, 4-benzyloxy-benzaldehyde, 4-phenylmethoxy benzaldehyde, 4-benzyl-oxy benzaldehyde, wang aldehyde resin | |
4-phénylméthoxybenzaldéhyde |
Spécification
4-Benzyloxybenzaldehyde | |
4397-53-9 | |
100.0 | |
Crème à jaune | |
Authentic | |
C14H12O2 | |
MFCD00003387,MFCD01632880 | |
4-benzyloxybenzaldehyde, 4-benzyloxy benzaldehyde, benzaldehyde, 4-phenylmethoxy, p-benzyloxy benzaldehyde, benzaldehyde, p-benzyloxy, 4-benzyloxy-benzaldehyde, 4-phenylmethoxy benzaldehyde, 4-benzyl-oxy benzaldehyde, wang aldehyde resin | |
ZVTWZSXLLMNMQC-UHFFFAOYSA-N | |
4-phénylméthoxybenzaldéhyde | |
78109 | |
98% |
98% | |
97.5 | |
70°C to 74°C | |
197°C to 199°C (11.0 mmHg) | |
97.5% min. (GC) | |
C6H5CH2OC6H4CHO | |
08, 73 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol and chloroform | |
O=CC1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1 | |
212.25 | |
212.25 | |
Poudre cristalline |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 224-527-2
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
- 4-Benzyloxybenzaldehyde
RUO – Research Use Only