Learn More
4-benzyloxybenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10427560
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4397-53-9
Formule moléculaire C14H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 212.25
Numéro MDL MFCD00003387,MFCD01632880
Clé InChI ZVTWZSXLLMNMQC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-benzyloxybenzaldehyde, 4-benzyloxy benzaldehyde, benzaldehyde, 4-phenylmethoxy, p-benzyloxy benzaldehyde, benzaldehyde, p-benzyloxy, 4-benzyloxy-benzaldehyde, 4-phenylmethoxy benzaldehyde, 4-benzyl-oxy benzaldehyde, wang aldehyde resin
CID PubChem 78109
Nom IUPAC 4-phénylméthoxybenzaldéhyde
SMILES O=CC1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Benzyloxybenzaldehyde
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 70°C to 74°C
Couleur Crème à jaune
Point d’ébullition 197°C to 199°C (11.0 mmHg)
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2OC6H4CHO
Quantité 100 g
Beilstein 08, 73
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol and chloroform
Poids de la formule 212.25
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • 4-Benzyloxybenzaldehyde