Learn More
4-(beyloxy)phénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
44.40€ - 546.00€
Identifiants chimiques
CAS | 103-16-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C13H12O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 200.24 |
Numéro MDL | MFCD00002333 |
Clé InChI | VYQNWZOUAUKGHI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-benzyloxyphenol, monobenzone, 4-benzyloxy phenol, hydroquinone monobenzyl ether, benoquin, benzoquin, superlite, monobenzyl hydroquinone, leucodinine, monobenzon |
CID PubChem | 7638 |
ChEBI | CHEBI:34380 |
Nom IUPAC | 4-phénylméthoxyphénol |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10791631
|
Thermo Scientific Acros
169780500 |
50 g | Flacon en verre |
44.40€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10457010
|
Thermo Scientific Acros
169782500 |
250 g | Flacon en verre |
159.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13498408
|
Thermo Scientific Acros
169780010 |
1 kg | Flacon en verre |
546.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
103-16-2 | |
200.24 | |
VYQNWZOUAUKGHI-UHFFFAOYSA-N | |
7638 | |
4-phénylméthoxyphénol |
C13H12O2 | |
MFCD00002333 | |
4-benzyloxyphenol, monobenzone, 4-benzyloxy phenol, hydroquinone monobenzyl ether, benoquin, benzoquin, superlite, monobenzyl hydroquinone, leucodinine, monobenzon | |
CHEBI:34380 | |
C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)O |
Spécification
4-(Benzyloxy)phenol | |
103-16-2 | |
100.0 | |
Marron à blanc | |
97.5% min. (GC) | |
C6H5CH2OC6H4OH | |
06,845 | |
4-benzyloxyphenol, monobenzone, 4-benzyloxy phenol, hydroquinone monobenzyl ether, benoquin, benzoquin, superlite, monobenzyl hydroquinone, leucodinine, monobenzon | |
VYQNWZOUAUKGHI-UHFFFAOYSA-N | |
4-phénylméthoxyphénol | |
7638 | |
200.24 | |
Poudre, cristaux et / ou morceaux |
98% | |
97.5 | |
121.0°C to 122.0°C | |
Authentique | |
C13H12O2 | |
MFCD00002333 | |
15,6334 | |
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: very soluble in ethanol,benzene,diethyl ether,,soluble in acetone and alkalies,,practically insoluble in petroleum hydrocarbons | |
C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)O | |
200.24 | |
CHEBI:34380 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Peut provoquer une allergie cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 203-083-3
missing translation for 'rtecsNumber' : SJ7700000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 4-Benzyloxyphenol
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.