Learn More
4-(beyloxy)phénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10457010
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-16-2
Formule moléculaire C13H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 200.24
Numéro MDL MFCD00002333
Clé InChI VYQNWZOUAUKGHI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-benzyloxyphenol, monobenzone, 4-benzyloxy phenol, hydroquinone monobenzyl ether, benoquin, benzoquin, superlite, monobenzyl hydroquinone, leucodinine, monobenzon
CID PubChem 7638
ChEBI CHEBI:34380
Nom IUPAC 4-phénylméthoxyphénol
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Benzyloxy)phenol
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 121.0°C to 122.0°C
Couleur Marron à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2OC6H4OH
Quantité 250 g
Beilstein 06,845
Merck Index 15,6334
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: very soluble in ethanol,benzene,diethyl ether,,soluble in acetone and alkalies,,practically insoluble in petroleum hydrocarbons
Poids de la formule 200.24
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre, cristaux et / ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Benzyloxyphenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.