Learn More
4-Acide benzyloxy-2-fluorobenzèneboronique, 96 %, Thermo Scientific™
sur devis - 482.00€
Identifiants chimiques
CAS 166744-78-1
Formule moléculaire C13H12BFO3
Poids moléculaire (g/mol) 246.044
Numéro MDL MFCD02093064
Clé InChI PQWKGFALWCOVTC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-benzyloxy-2-fluorophenylboronic acid, 4-benzyloxy-2-fluorobenzeneboronic acid, 4-benzyloxy-2-fluorophenyl boronic acid, boronic acid, 2-fluoro-4-phenylmethoxy phenyl, 2-fluoro-4-phenylmethoxyphenyl boronic acid, 4-benzyloxy-2-fluorophenylboronic acid, may contain varying amounts of anhydride, pubchem7760, akos brn-0077, acmc-209dv0
CID PubChem 2737786
Nom IUPAC acide (2-fluoro-4-phénylméthoxyphényl)boronique
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)OCC2=CC=CC=C2)F)(O)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11359385
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L18521.MD
250 mg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11335035
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L18521.03
1 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11345035
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L18521.06
5 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
166744-78-1
246.044
PQWKGFALWCOVTC-UHFFFAOYSA-N
2737786
B(C1=C(C=C(C=C1)OCC2=CC=CC=C2)F)(O)O
C13H12BFO3
MFCD02093064
4-benzyloxy-2-fluorophenylboronic acid, 4-benzyloxy-2-fluorobenzeneboronic acid, 4-benzyloxy-2-fluorophenyl boronic acid, boronic acid, 2-fluoro-4-phenylmethoxy phenyl, 2-fluoro-4-phenylmethoxyphenyl boronic acid, 4-benzyloxy-2-fluorophenylboronic acid, may contain varying amounts of anhydride, pubchem7760, akos brn-0077, acmc-209dv0
acide (2-fluoro-4-phénylméthoxyphényl)boronique
Spécification
4-Benzyloxy-2-fluorobenzeneboronic acid
C13H12BFO3
4-benzyloxy-2-fluorophenylboronic acid, 4-benzyloxy-2-fluorobenzeneboronic acid, 4-benzyloxy-2-fluorophenyl boronic acid, boronic acid, 2-fluoro-4-phenylmethoxy phenyl, 2-fluoro-4-phenylmethoxyphenyl boronic acid, 4-benzyloxy-2-fluorophenylboronic acid, may contain varying amounts of anhydride, pubchem7760, akos brn-0077, acmc-209dv0
B(C1=C(C=C(C=C1)OCC2=CC=CC=C2)F)(O)O
246.044
246.04
166744-78-1
MFCD02093064
PQWKGFALWCOVTC-UHFFFAOYSA-N
acide (2-fluoro-4-phénylméthoxyphényl)boronique
2737786
96%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante