Learn More
Acide 4-Benzamidobenzeneboronique, 95 %
112.00€ - 355.00€
Identifiants chimiques
CAS 397843-80-0
Formule moléculaire C13H12BNO3
Poids moléculaire (g/mol) 241.053
Numéro MDL MFCD08235089
Clé InChI FWZVIUZIYYIKRK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-benzamidophenyl boronic acid, 4-benzoylamino benzeneboronic acid, 4-phenylcarbonyl amino benzeneboronic acid, boronic acid, 4-benzoylamino phenyl, 4-benzamidophenylboronicacid, 4-benzamidobenzeneboronic acid, acmc-1acoz, n-4-boronophenyl benzamide, 4-benzamidophenyl boronicacid, 4-benzoylamino benzenebornic acid
CID PubChem 11806772
Nom IUPAC Acide (4-benzamidophényl)boronique
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)NC(=O)C2=CC=CC=C2)(O)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15489197
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52456.MD
250 mg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15479197
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52456.03
1 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
397843-80-0
241.053
FWZVIUZIYYIKRK-UHFFFAOYSA-N
11806772
B(C1=CC=C(C=C1)NC(=O)C2=CC=CC=C2)(O)O
C13H12BNO3
MFCD08235089
4-benzamidophenyl boronic acid, 4-benzoylamino benzeneboronic acid, 4-phenylcarbonyl amino benzeneboronic acid, boronic acid, 4-benzoylamino phenyl, 4-benzamidophenylboronicacid, 4-benzamidobenzeneboronic acid, acmc-1acoz, n-4-boronophenyl benzamide, 4-benzamidophenyl boronicacid, 4-benzoylamino benzenebornic acid
Acide (4-benzamidophényl)boronique
Spécification
4-Benzamidobenzeneboronic acid
194°C to 196°C
MFCD08235089
FWZVIUZIYYIKRK-UHFFFAOYSA-N
Acide (4-benzamidophényl)boronique
11806772
95%
397843-80-0
C13H12BNO3
4-benzamidophenyl boronic acid, 4-benzoylamino benzeneboronic acid, 4-phenylcarbonyl amino benzeneboronic acid, boronic acid, 4-benzoylamino phenyl, 4-benzamidophenylboronicacid, 4-benzamidobenzeneboronic acid, acmc-1acoz, n-4-boronophenyl benzamide, 4-benzamidophenyl boronicacid, 4-benzoylamino benzenebornic acid
B(C1=CC=C(C=C1)NC(=O)C2=CC=CC=C2)(O)O
241.053
241.05
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures