Learn More
4-Aminomorpholine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
68.50€ - 603.00€
Identifiants chimiques
CAS | 4319-49-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H10N2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 102.137 |
Numéro MDL | MFCD00006174 |
Clé InChI | MKQLBNJQQZRQJU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-aminomorpholine, n-aminomorpholine, 4-morpholinamine, morpholin-4-ylamine, morpholine, 4-amino, 4-morpholinamine 9ci, morpholine-4-ylamine, n-amino morpholine, n-amino-morpholine, 4-amino morpholine |
CID PubChem | 20315 |
Nom IUPAC | Morpholine-4-amine |
SMILES | C1COCCN1N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11469327
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21381.06 |
5 g |
68.50€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11479327
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21381.14 |
25 g |
219.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11489327
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21381.22 |
100 g |
603.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
4319-49-7 | |
102.137 | |
MKQLBNJQQZRQJU-UHFFFAOYSA-N | |
20315 | |
C1COCCN1N |
C4H10N2O | |
MFCD00006174 | |
4-aminomorpholine, n-aminomorpholine, 4-morpholinamine, morpholin-4-ylamine, morpholine, 4-amino, 4-morpholinamine 9ci, morpholine-4-ylamine, n-amino morpholine, n-amino-morpholine, 4-amino morpholine | |
Morpholine-4-amine |
Spécification
4-Aminomorpholine | |
1.059 | |
58°C (137°F) | |
1.4785 | |
UN2733 | |
4-aminomorpholine, n-aminomorpholine, 4-morpholinamine, morpholin-4-ylamine, morpholine, 4-amino, 4-morpholinamine 9ci, morpholine-4-ylamine, n-amino morpholine, n-amino-morpholine, 4-amino morpholine | |
C1COCCN1N | |
102.137 | |
102.14 |
4319-49-7 | |
168°C | |
C4H10N2O | |
MFCD00006174 | |
Air sensitive | |
MKQLBNJQQZRQJU-UHFFFAOYSA-N | |
Morpholine-4-amine | |
20315 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H226-H302
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeurs inflammables.
Nocif en cas d’ingestion.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :AMINES, FLAMMABLES, CORROSIFS, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 224-347-4
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Stocker à -20°C ; Stocker sous argon
RUO – Research Use Only