Learn More
4-Aminomorpholine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11479327
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4319-49-7
Formule moléculaire C4H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 102.137
Numéro MDL MFCD00006174
Clé InChI MKQLBNJQQZRQJU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-aminomorpholine, n-aminomorpholine, 4-morpholinamine, morpholin-4-ylamine, morpholine, 4-amino, 4-morpholinamine 9ci, morpholine-4-ylamine, n-amino morpholine, n-amino-morpholine, 4-amino morpholine
CID PubChem 20315
Nom IUPAC Morpholine-4-amine
SMILES C1COCCN1N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminomorpholine
Densité 1.059
Point d’ébullition 168°C
Point d’éclair 58°C (137°F)
Indice de réfraction 1.4785
Quantité 25 g
Numéro UN UN2733
Sensibilité Air sensitive
Poids de la formule 102.14
Pourcentage de pureté 98%