Learn More
4-(Aminométhyl)indole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
39.20€ - 504.00€
Identifiants chimiques
CAS | 3468-18-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H10N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 146.19 |
Numéro MDL | MFCD04973297 |
Clé InChI | FFBWKPKOXRMLNP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-aminomethylindole, 1h-indol-4-yl methanamine, 1h-indole-4-methanamine, 4-aminomethyl indole, 1h-indol-4-ylmethyl amine, 1-1h-indol-4-yl methanamine, c-1h-indol-4-yl-methylamine, indole-4-methylamine, 4-aminomethyl-indole, 4-aminomethyl-1h-indole |
CID PubChem | 280302 |
Nom IUPAC | 1-(1H-indol-4-yl)methanamine |
SMILES | NCC1=C2C=CNC2=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15441098
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54963.MD |
250 mg |
39.20€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15421098
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54963.03 |
1 g |
123.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15431098
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54963.06 |
5 g | |||||||
Description
4-(Aminomethyl)indole is used as a reactant for preparation of dopamine receptor antagonists and for preparation of high-affinity ligands to α2δ subunit of voltage-gated calcium channels. It is used as a synthetic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa 4-(Aminométhyl)indole est utilisée comme réactif pour la préparation d’antagonistes des récepteurs de la dopamine et des ligands à haute affinité pour α,2,δ, une sous-unité de canaux calciques à tension synchronisée. Elle est utilisée comme intermédiaire synthétique.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, le diméthylsulfoxyde et le diméthylformamide.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
3468-18-6 | |
146.19 | |
FFBWKPKOXRMLNP-UHFFFAOYSA-N | |
280302 | |
NCC1=C2C=CNC2=CC=C1 |
C9H10N2 | |
MFCD04973297 | |
4-aminomethylindole, 1h-indol-4-yl methanamine, 1h-indole-4-methanamine, 4-aminomethyl indole, 1h-indol-4-ylmethyl amine, 1-1h-indol-4-yl methanamine, c-1h-indol-4-yl-methylamine, indole-4-methylamine, 4-aminomethyl-indole, 4-aminomethyl-1h-indole | |
1-(1H-indol-4-yl)methanamine |
Spécification
4-(Aminomethyl)indole | |
130°C to 135°C | |
MFCD04973297 | |
Soluble in ethanol,dimethyl sulfoxide and dimethyl formamide. | |
NCC1=C2C=CNC2=CC=C1 | |
146.19 | |
146.19 |
3468-18-6 | |
C9H10N2 | |
4-aminomethylindole, 1h-indol-4-yl methanamine, 1h-indole-4-methanamine, 4-aminomethyl indole, 1h-indol-4-ylmethyl amine, 1-1h-indol-4-yl methanamine, c-1h-indol-4-yl-methylamine, indole-4-methylamine, 4-aminomethyl-indole, 4-aminomethyl-1h-indole | |
FFBWKPKOXRMLNP-UHFFFAOYSA-N | |
1-(1H-indol-4-yl)methanamine | |
280302 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only