missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(Aminométhyl)indole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Code produit. 15421098
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

4-(Aminomethyl)indole is used as a reactant for preparation of dopamine receptor antagonists and for preparation of high-affinity ligands to α2δ subunit of voltage-gated calcium channels. It is used as a synthetic intermediate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
La 4-(Aminométhyl)indole est utilisée comme réactif pour la préparation d’antagonistes des récepteurs de la dopamine et des ligands à haute affinité pour α,2,δ, une sous-unité de canaux calciques à tension synchronisée. Elle est utilisée comme intermédiaire synthétique.

Solubilité
Soluble dans l’éthanol, le diméthylsulfoxyde et le diméthylformamide.

Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 3468-18-6
Formule moléculaire C9H10N2
Poids moléculaire (g/mol) 146.19
Numéro MDL MFCD04973297
Clé InChI FFBWKPKOXRMLNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-aminomethylindole, 1h-indol-4-yl methanamine, 1h-indole-4-methanamine, 4-aminomethyl indole, 1h-indol-4-ylmethyl amine, 1-1h-indol-4-yl methanamine, c-1h-indol-4-yl-methylamine, indole-4-methylamine, 4-aminomethyl-indole, 4-aminomethyl-1h-indole
CID PubChem 280302
Nom IUPAC 1-(1H-indol-4-yl)methanamine
SMILES NCC1=C2C=CNC2=CC=C1

Spécification

Nom chimique ou matériau 4-(Aminomethyl)indole
Point de fusion 130°C to 135°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,dimethyl sulfoxide and dimethyl formamide.
Poids de la formule 146.19
Pourcentage de pureté 97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'