Learn More
4-Aminométhyl-1-(n-butyl)pipéridine, 97 %, Thermo Scientific™
52.70€ - 200.00€
Identifiants chimiques
CAS | 65017-57-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H22N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 170.30 |
Numéro MDL | MFCD02684339,MFCD08060490 |
Clé InChI | SXSSVNBOMMHRRB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-aminomethyl-1-n-butylpiperidine, 4-aminomethyl-1-n-butyl piperidine, 1-butylpiperidin-4-yl methanamine, 1-n-butyl-4-piperidinemethylamine, 1-butyl-4-piperidyl methanamine, 4ambppr, acmc-1bc4b, 4-piperidinemethanamine,1-butyl, 1-butyl-4-piperidyl methylamine |
CID PubChem | 10442133 |
Nom IUPAC | (1-butylpipéridine-4-yl)méthanamine |
SMILES | CCCCN1CCC(CN)CC1 |
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitéLégèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
Identifiants chimiques
65017-57-4 | |
170.30 | |
SXSSVNBOMMHRRB-UHFFFAOYSA-N | |
10442133 | |
CCCCN1CCC(CN)CC1 |
C10H22N2 | |
MFCD02684339,MFCD08060490 | |
4-aminomethyl-1-n-butylpiperidine, 4-aminomethyl-1-n-butyl piperidine, 1-butylpiperidin-4-yl methanamine, 1-n-butyl-4-piperidinemethylamine, 1-butyl-4-piperidyl methanamine, 4ambppr, acmc-1bc4b, 4-piperidinemethanamine,1-butyl, 1-butyl-4-piperidyl methylamine | |
(1-butylpipéridine-4-yl)méthanamine |
Spécification
4-Aminomethyl-1-(n-butyl)piperidine | |
C10H22N2 | |
4-aminomethyl-1-n-butylpiperidine, 4-aminomethyl-1-n-butyl piperidine, 1-butylpiperidin-4-yl methanamine, 1-n-butyl-4-piperidinemethylamine, 1-butyl-4-piperidyl methanamine, 4ambppr, acmc-1bc4b, 4-piperidinemethanamine,1-butyl, 1-butyl-4-piperidyl methylamine | |
SXSSVNBOMMHRRB-UHFFFAOYSA-N | |
(1-butylpipéridine-4-yl)méthanamine | |
10442133 | |
97% |
65017-57-4 | |
MFCD02684339,MFCD08060490 | |
Slightly soluble in water. | |
CCCCN1CCC(CN)CC1 | |
170.30 | |
170.3 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante