Learn More
4-Aminométhyl-1-(n-butyl)pipéridine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11459690
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65017-57-4
Formule moléculaire C10H22N2
Poids moléculaire (g/mol) 170.30
Numéro MDL MFCD02684339,MFCD08060490
Clé InChI SXSSVNBOMMHRRB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-aminomethyl-1-n-butylpiperidine, 4-aminomethyl-1-n-butyl piperidine, 1-butylpiperidin-4-yl methanamine, 1-n-butyl-4-piperidinemethylamine, 1-butyl-4-piperidyl methanamine, 4ambppr, acmc-1bc4b, 4-piperidinemethanamine,1-butyl, 1-butyl-4-piperidyl methylamine
CID PubChem 10442133
Nom IUPAC (1-butylpipéridine-4-yl)méthanamine
SMILES CCCCN1CCC(CN)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminomethyl-1-(n-butyl)piperidine
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 170.3
Pourcentage de pureté 97%