Learn More
4-Acide aminobenzoïque (PABA), 98,5à 101,5 % (base sèche), Affymetrix/USB™
92.12€ - 724.00€
Identifiants chimiques
CAS | 150-13-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H7NO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 137.14 |
Numéro MDL | MFCD00007894 |
Clé InChI | ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | p-aminobenzoic acid, paba, para-aminobenzoic acid, vitamin bx, sunbrella, p-carboxyaniline, 4-carboxyaniline, hachemina, paraminol, benzoic acid, 4-amino |
CID PubChem | 978 |
ChEBI | CHEBI:30753 |
Nom IUPAC | 4-aminobenzoic acid |
SMILES | NC1=CC=C(C=C1)C(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15895078
|
Thermo Scientific
J11055.36 |
500 g | Flacon en plastique | ||||||
15895248
|
Thermo Scientific
J11055.A1 |
1 kg | Flacon en plastique | ||||||
15805258
|
Thermo Scientific
J11055.A7 |
5 kg | Flacon en plastique | ||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
150-13-0 | |
137.14 | |
ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N | |
978 | |
4-aminobenzoic acid |
C7H7NO2 | |
MFCD00007894 | |
p-aminobenzoic acid, paba, para-aminobenzoic acid, vitamin bx, sunbrella, p-carboxyaniline, 4-carboxyaniline, hachemina, paraminol, benzoic acid, 4-amino | |
CHEBI:30753 | |
NC1=CC=C(C=C1)C(O)=O |
Spécification
4-Aminobenzoic acid (PABA) | |
∼187°C (decomposition) | |
C7H7NO2 | |
471605 | |
ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N | |
4-aminobenzoic acid | |
978 | |
137.14 | |
1.374 | |
Light sensitive |
150-13-0 | |
Base sèche | |
MFCD00007894 | |
p-aminobenzoic acid, paba, para-aminobenzoic acid, vitamin bx, sunbrella, p-carboxyaniline, 4-carboxyaniline, hachemina, paraminol, benzoic acid, 4-amino | |
NC1=CC=C(C=C1)C(O)=O | |
137.14 | |
CHEBI:30753 | |
98.5 to 101.5% | |
Poudre cristalline | |
1.374 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 205-753-0
missing translation for 'rtecsNumber' : DG1400000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures