Learn More
4-Acide aminobenzoïque (PABA), 98,5à 101,5 % (base sèche), Affymetrix/USB™
Code produit. 15805258
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 150-13-0
Formule moléculaire C7H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 137.14
Numéro MDL MFCD00007894
Clé InChI ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-aminobenzoic acid, paba, para-aminobenzoic acid, vitamin bx, sunbrella, p-carboxyaniline, 4-carboxyaniline, hachemina, paraminol, benzoic acid, 4-amino
CID PubChem 978
ChEBI CHEBI:30753
Nom IUPAC Acide 4-aminobenzoïque
SMILES NC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminobenzoic acid (PABA)
Point de fusion ∼187°C (decomposition)
Notes de pourcentage du dosage Base sèche
Beilstein 471605
Poids de la formule 137.14
Pourcentage de pureté 98.5 to 101.5%
Densité 1.374
Quantité 5 kg
Conditionnement Flacon en plastique
Forme physique Poudre cristalline
Sensibilité Light sensitive
Gravité spécifique 1.374