Learn More
4-Amino-1-butanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
28.40€ - 268.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13325-10-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H11NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 89.14 |
Numéro MDL | MFCD00008230 |
Clé InChI | BLFRQYKZFKYQLO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-amino-1-butanol, 4-aminobutanol, 1-butanol, 4-amino, 4-amino-butan-1-ol, 4-hdyroxybutylamine, 4-hydroxybutylamine, 4-hydroxy-n-butylamine, butanolamine, 4-amino butanol, 4-amino-butanol |
CID PubChem | 25868 |
Nom IUPAC | 4-aminobutan-1-ol |
SMILES | C(CCO)CN |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10013813
|
Thermo Scientific Acros
176350010 |
1 g | Flacon en verre |
28.40€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10377210
|
Thermo Scientific Acros
176350050 |
5 g | Flacon en verre |
75.50€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10616784
|
Thermo Scientific Acros
176350250 |
25 g | Flacon en verre |
268.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13325-10-5 | |
89.14 | |
BLFRQYKZFKYQLO-UHFFFAOYSA-N | |
25868 | |
C(CCO)CN |
C4H11NO | |
MFCD00008230 | |
4-amino-1-butanol, 4-aminobutanol, 1-butanol, 4-amino, 4-amino-butan-1-ol, 4-hdyroxybutylamine, 4-hydroxybutylamine, 4-hydroxy-n-butylamine, butanolamine, 4-amino butanol, 4-amino-butanol | |
4-aminobutan-1-ol |
Spécification
4-Amino-1-butanol | |
13325-10-5 | |
100.0 | |
Incolore à jaune | |
206.0°C | |
Authentique | |
C4H11NO | |
1.4605 to 1.4625 | |
04, 291 | |
4-amino-1-butanol, 4-aminobutanol, 1-butanol, 4-amino, 4-amino-butan-1-ol, 4-hdyroxybutylamine, 4-hydroxybutylamine, 4-hydroxy-n-butylamine, butanolamine, 4-amino butanol, 4-amino-butanol | |
BLFRQYKZFKYQLO-UHFFFAOYSA-N | |
4-aminobutan-1-ol | |
25868 | |
98% |
98% | |
97.5 | |
16.0°C to 18.0°C | |
0.9600g/mL | |
107°C | |
97.5% min. (GC) | |
H2N(CH2)4OH | |
MFCD00008230 | |
0.96 | |
Solubility in water: miscible | |
C(CCO)CN | |
89.14 | |
89.14 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION :Rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau / se doucher
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 236-364-4
- 4-Amino-1-butanol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.