Learn More
4-Amino-1-butanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10377210
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13325-10-5
Formule moléculaire C4H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 89.14
Numéro MDL MFCD00008230
Clé InChI BLFRQYKZFKYQLO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-amino-1-butanol, 4-aminobutanol, 1-butanol, 4-amino, 4-amino-butan-1-ol, 4-hdyroxybutylamine, 4-hydroxybutylamine, 4-hydroxy-n-butylamine, butanolamine, 4-amino butanol, 4-amino-butanol
CID PubChem 25868
Nom IUPAC 4-aminobutan-1-ol
SMILES C(CCO)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-1-butanol
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 16.0°C to 18.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9600g/mL
Point d’ébullition 206.0°C
Point d’éclair 107°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2N(CH2)4OH
Indice de réfraction 1.4605 to 1.4625
Quantité 5 g
Beilstein 04, 291
Gravité spécifique 0.96
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible
Poids de la formule 89.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Amino-1-butanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.