Learn More
4-acryloylmorpholine, 97 %, ACROS Organics™
24.20€ - 72.10€
Identifiants chimiques
CAS | 5117-12-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H11NO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 141.17 |
Clé InChI | XLPJNCYCZORXHG-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C=CC(=O)N1CCOCC1 |
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
5117-12-4 | |
141.17 | |
C=CC(=O)N1CCOCC1 |
C7H11NO2 | |
XLPJNCYCZORXHG-UHFFFAOYSA-N |
Spécification
4-Acryloylmorpholine | |
96.0 | |
-35.0°C | |
1.1220g/mL | |
113°C | |
96% min. (GC) | |
1.122 | |
XLPJNCYCZORXHG-UHFFFAOYSA-N | |
1-morpholin-4-ylprop-2-en-1-one | |
98723 | |
97% |
5117-12-4 | |
100.0 | |
Incolore à jaune | |
158.0°C (50.0 mmHg) | |
Authentic | |
C7H11NO2 | |
4-acryloylmorpholine, 1-morpholinoprop-2-en-1-one, n-acrylylmorpholine, n-acryloylmorpholine, morpholine, 4-1-oxo-2-propenyl, poly acryloylmorpholine, acryloylmorpholine, acryloyl morpholine, 1-morpholin-4-yl prop-2-en-1-one, unii-k0y58p61ja | |
C=CC(=O)N1CCOCC1 | |
141.17 | |
141.17 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
GHS H Statement:
Harmful if swallowed.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure if swallowed.
May cause an allergic skin reaction.
Causes serious eye damage.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water.
Get medical attention/advice if you feel unwell.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Danger
- 4-Acryloylmorpholine, 97%
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
RUO – Research Use Only