Learn More
4-acryloylmorpholine, 97 %, ACROS Organics™
Code produit. 11915491
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5117-12-4
Formule moléculaire C7H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 141.17
Clé InChI XLPJNCYCZORXHG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=CC(=O)N1CCOCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Acryloylmorpholine
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -35.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1220g/mL
Point d’ébullition 158.0°C (50.0 mmHg)
Point d’éclair 113°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 50 mL
Gravité spécifique 1.122
Synonyme 4-acryloylmorpholine, 1-morpholinoprop-2-en-1-one, n-acrylylmorpholine, n-acryloylmorpholine, morpholine, 4-1-oxo-2-propenyl, poly acryloylmorpholine, acryloylmorpholine, acryloyl morpholine, 1-morpholin-4-yl prop-2-en-1-one, unii-k0y58p61ja
Nom IUPAC 1-morpholin-4-ylprop-2-en-1-one
CID PubChem 98723
Poids de la formule 141.17
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Acryloylmorpholine, 97%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.