Learn More
4-acétylpyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
40.20€ - 339.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1122-54-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H7NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 121.139 |
Numéro MDL | MFCD00006433 |
Clé InChI | WMQUKDQWMMOHSA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-acetylpyridine, methyl 4-pyridyl ketone, ethanone, 1-4-pyridinyl, ketone, methyl 4-pyridyl, 1-pyridin-4-yl ethan-1-one, 1-pyridin-4-yl ethanone, pyridine, 4-acetyl, 4-acetyl pyridine, 4-pyridyl methyl ketone, unii-g47437iow7 |
CID PubChem | 14282 |
Nom IUPAC | 1-pyridine-4-ylethanone |
SMILES | CC(=O)C1=CC=NC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11469862
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12015.14 |
25 g |
40.20€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11479862
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12015.22 |
100 g |
107.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11489862
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12015.36 |
500 g | N/A | ||||||
Description
4-acetylpyridine on reaction with - and 4-formylpyridine (H3FoPyS, H4FoPyS) yields semicarbazones. Reaction of acetylpyridine with thiophene-2-carboxaldehyde afforded the 2-chloro-6-ethoxy-4-β-(2-thienyl)acryloylpyridine, which was reacted with malononitrile in refluxing ethanol in the presence of piperidine as a catalyst to afford the cyanoaminopyrane derivative.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe composé 4-acétylpyridine en réaction avec la 4-formylpyridine (H3FoPyS, H4FoPyS) produit des semi-carbazones. La réaction de l’acétylpyridine avec le thiophène-2-carboxaldéhyde ont conduit à la 2-chloro-6-éthoxy-4-β-(2-thiényl)acryloylpyridine, qui réagit avec le malononitrile dans l’éthanol refluxant en présence de la pipéridine comme catalyseur pour permettre le dérivé de la cyanoaminopyrane.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans l’alcool.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
1122-54-9 | |
121.139 | |
WMQUKDQWMMOHSA-UHFFFAOYSA-N | |
14282 | |
CC(=O)C1=CC=NC=C1 |
C7H7NO | |
MFCD00006433 | |
4-acetylpyridine, methyl 4-pyridyl ketone, ethanone, 1-4-pyridinyl, ketone, methyl 4-pyridyl, 1-pyridin-4-yl ethan-1-one, 1-pyridin-4-yl ethanone, pyridine, 4-acetyl, 4-acetyl pyridine, 4-pyridyl methyl ketone, unii-g47437iow7 | |
1-pyridine-4-ylethanone |
Spécification
4-Acetylpyridine | |
14°C to 16°C | |
210°C to 212°C | |
C7H7NO | |
MFCD00006433 | |
4-acetylpyridine, methyl 4-pyridyl ketone, ethanone, 1-4-pyridinyl, ketone, methyl 4-pyridyl, 1-pyridin-4-yl ethan-1-one, 1-pyridin-4-yl ethanone, pyridine, 4-acetyl, 4-acetyl pyridine, 4-pyridyl methyl ketone, unii-g47437iow7 | |
WMQUKDQWMMOHSA-UHFFFAOYSA-N | |
1-pyridine-4-ylethanone | |
14282 | |
98% |
1122-54-9 | |
1.103 | |
104°C (219°F) | |
1.535 | |
107629 | |
Insoluble in water. Soluble in alcohol. | |
CC(=O)C1=CC=NC=C1 | |
121.139 | |
121.14 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 214-350-9
missing translation for 'rtecsNumber' : OB5426000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only