Learn More
4-acétylpyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11469862
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
4-acetylpyridine on reaction with - and 4-formylpyridine (H3FoPyS, H4FoPyS) yields semicarbazones. Reaction of acetylpyridine with thiophene-2-carboxaldehyde afforded the 2-chloro-6-ethoxy-4-β-(2-thienyl)acryloylpyridine, which was reacted with malononitrile in refluxing ethanol in the presence of piperidine as a catalyst to afford the cyanoaminopyrane derivative.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le composé 4-acétylpyridine en réaction avec la 4-formylpyridine (H3FoPyS, H4FoPyS) produit des semi-carbazones. La réaction de l’acétylpyridine avec le thiophène-2-carboxaldéhyde ont conduit à la 2-chloro-6-éthoxy-4-β-(2-thiényl)acryloylpyridine, qui réagit avec le malononitrile dans l’éthanol refluxant en présence de la pipéridine comme catalyseur pour permettre le dérivé de la cyanoaminopyrane.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans l’alcool.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1122-54-9
Formule moléculaire C7H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 121.139
Numéro MDL MFCD00006433
Clé InChI WMQUKDQWMMOHSA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-acetylpyridine, methyl 4-pyridyl ketone, ethanone, 1-4-pyridinyl, ketone, methyl 4-pyridyl, 1-pyridin-4-yl ethan-1-one, 1-pyridin-4-yl ethanone, pyridine, 4-acetyl, 4-acetyl pyridine, 4-pyridyl methyl ketone, unii-g47437iow7
CID PubChem 14282
Nom IUPAC 1-pyridine-4-ylethanone
SMILES CC(=O)C1=CC=NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Acetylpyridine
Point de fusion 14°C to 16°C
Densité 1.103
Point d’ébullition 210°C to 212°C
Point d’éclair 104°C (219°F)
Indice de réfraction 1.535
Quantité 25 g
Beilstein 107629
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in alcohol.
Poids de la formule 121.14
Pourcentage de pureté 98%