Learn More
Acide 4-acétylphénylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
28.10€ - 298.00€
Identifiants chimiques
CAS | 149104-90-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H9BO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 163.97 |
Numéro MDL | MFCD01074667 |
Clé InChI | OBQRODBYVNIZJU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-acetylphenyl boronic acid, p-acetylphenylboronic acid, 4-acetylbenzeneboronic acid, 1-4-dihydroxyboranyl phenyl ethan-1-one, boronic acid, 4-acetylphenyl, 4acetylphenylboronic acid, 4-actylphenylboronic acid, 4acetylbenzeneboronic acid, p-acetylbenzeneboronic acid |
CID PubChem | 3702122 |
Nom IUPAC | Acide(4-acétylphényl)boronique |
SMILES | CC(=O)C1=CC=C(C=C1)B(O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10623193
|
Thermo Scientific Acros
369400010 |
1 g | Flacon en verre |
28.10€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10561482
|
Thermo Scientific Acros
369400050 |
5 g | Flacon en verre |
82.80€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10483155
|
Thermo Scientific Acros
369400250 |
25 g | Flacon en verre |
298.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
149104-90-5 | |
163.97 | |
OBQRODBYVNIZJU-UHFFFAOYSA-N | |
3702122 | |
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)B(O)O |
C8H9BO3 | |
MFCD01074667 | |
4-acetylphenyl boronic acid, p-acetylphenylboronic acid, 4-acetylbenzeneboronic acid, 1-4-dihydroxyboranyl phenyl ethan-1-one, boronic acid, 4-acetylphenyl, 4acetylphenylboronic acid, 4-actylphenylboronic acid, 4acetylbenzeneboronic acid, p-acetylbenzeneboronic acid | |
Acide(4-acétylphényl)boronique |
Spécification
4-Acetylphenylboronic acid | |
96.0 | |
243.0°C to 247.0°C | |
Authentique | |
C8H9BO3 | |
4-acetylphenyl boronic acid, p-acetylphenylboronic acid, 4-acetylbenzeneboronic acid, 1-4-dihydroxyboranyl phenyl ethan-1-one, boronic acid, 4-acetylphenyl, 4acetylphenylboronic acid, 4-actylphenylboronic acid, 4acetylbenzeneboronic acid, p-acetylbenzeneboronic acid | |
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)B(O)O | |
163.97 | |
163.97 | |
Poudre cristalline |
149104-90-5 | |
100.0 | |
Jaune | |
97% | |
MFCD01074667 | |
OBQRODBYVNIZJU-UHFFFAOYSA-N | |
Acide(4-acétylphényl)boronique | |
3702122 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Déclaration GHS P
Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- 4-Acetylphenylboronic acid
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.