Learn More
Acide 4-acétylphénylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10483155
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 149104-90-5
Formule moléculaire C8H9BO3
Poids moléculaire (g/mol) 163.97
Numéro MDL MFCD01074667
Clé InChI OBQRODBYVNIZJU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-acetylphenyl boronic acid, p-acetylphenylboronic acid, 4-acetylbenzeneboronic acid, 1-4-dihydroxyboranyl phenyl ethan-1-one, boronic acid, 4-acetylphenyl, 4acetylphenylboronic acid, 4-actylphenylboronic acid, 4acetylbenzeneboronic acid, p-acetylbenzeneboronic acid
CID PubChem 3702122
Nom IUPAC Acide(4-acétylphényl)boronique
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Acetylphenylboronic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 243.0°C to 247.0°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Poids de la formule 163.97
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Acetylphenylboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.