Learn More
4-acétylbiphényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
31.40€ - 264.00€
Identifiants chimiques
CAS | 92-91-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C14H12O |
Poids moléculaire (g/mol) | 196.249 |
Numéro MDL | MFCD00008749 |
Clé InChI | QCZZSANNLWPGEA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-acetylbiphenyl, 4'-phenylacetophenone, 4-phenylacetophenone, 4-biphenylyl methyl ketone, p-phenylacetophenone, p-acetylbiphenyl, 1-1,1'-biphenyl-4-yl ethanone, acetophenone, 4'-phenyl, 1-4-phenylphenyl ethanone, ketone, 4-biphenylyl methyl |
CID PubChem | 7113 |
Nom IUPAC | 1-(4-phénylphényl)éthanone |
SMILES | CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2 |
Produktcode | Marke | Quantité | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Quantité | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11477566
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14622.14 |
25 g |
31.40€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11487566
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14622.22 |
100 g |
80.60€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11497566
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14622.36 |
500 g |
264.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Beschreibung
4-Acetylbiphenyl is involved in the study of inactivation of 7-ethoxy-4-trifluoromethylcoumarin ortho-deethylase activity by various arylalkynes. Further, it is used in the preparation of Schiffs base.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 4-acétylbiphényle participe à l’étude de l’inactivation de l’activité de l’ortho-dééthylase 7-éthoxy-4-trifluorométhylcoumarine par divers arylalcynes. De plus, il sert à la préparation de la base de Schiffs.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Chemische Identifikatoren
92-91-1 | |
196.249 | |
QCZZSANNLWPGEA-UHFFFAOYSA-N | |
7113 | |
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2 |
C14H12O | |
MFCD00008749 | |
4-acetylbiphenyl, 4'-phenylacetophenone, 4-phenylacetophenone, 4-biphenylyl methyl ketone, p-phenylacetophenone, p-acetylbiphenyl, 1-1,1'-biphenyl-4-yl ethanone, acetophenone, 4'-phenyl, 1-4-phenylphenyl ethanone, ketone, 4-biphenylyl methyl | |
1-(4-phénylphényl)éthanone |
Spezifikation
4-Acetylbiphenyl | |
117°C to 123°C | |
C14H12O | |
1101615 | |
Insoluble in water. | |
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2 | |
196.249 | |
196.25 |
92-91-1 | |
168°C (8 mmHg) | |
MFCD00008749 | |
4-acetylbiphenyl, 4'-phenylacetophenone, 4-phenylacetophenone, 4-biphenylyl methyl ketone, p-phenylacetophenone, p-acetylbiphenyl, 1-1,1'-biphenyl-4-yl ethanone, acetophenone, 4'-phenyl, 1-4-phenylphenyl ethanone, ketone, 4-biphenylyl methyl | |
QCZZSANNLWPGEA-UHFFFAOYSA-N | |
1-(4-phénylphényl)éthanone | |
7113 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 202-202-6
missing translation for 'rtecsNumber' : AM9662502
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only