Learn More
4-acétylbiphényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11487566
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
4-Acetylbiphenyl is involved in the study of inactivation of 7-ethoxy-4-trifluoromethylcoumarin ortho-deethylase activity by various arylalkynes. Further, it is used in the preparation of Schiffs base.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-acétylbiphényle participe à l’étude de l’inactivation de l’activité de l’ortho-dééthylase 7-éthoxy-4-trifluorométhylcoumarine par divers arylalcynes. De plus, il sert à la préparation de la base de Schiffs.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 92-91-1
Formule moléculaire C14H12O
Poids moléculaire (g/mol) 196.249
Numéro MDL MFCD00008749
Clé InChI QCZZSANNLWPGEA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-acetylbiphenyl, 4'-phenylacetophenone, 4-phenylacetophenone, 4-biphenylyl methyl ketone, p-phenylacetophenone, p-acetylbiphenyl, 1-1,1'-biphenyl-4-yl ethanone, acetophenone, 4'-phenyl, 1-4-phenylphenyl ethanone, ketone, 4-biphenylyl methyl
CID PubChem 7113
Nom IUPAC 1-(4-phénylphényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Acetylbiphenyl
Point de fusion 117°C to 123°C
Point d’ébullition 168°C (8 mmHg)
Quantité 100 g
Beilstein 1101615
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 196.25
Pourcentage de pureté 98%