Learn More
Chlorure de 4-acétylbenzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
14.37€ - 248.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1788-10-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H7ClO3S |
Poids moléculaire (g/mol) | 218.65 |
Numéro MDL | MFCD00800269 |
Clé InChI | FXVDNCRTKXMSEZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-acetylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-acetyl-benzenesulfonyl chloride, 4-acetylphenylsulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-acetyl, benzenesulfonyl chloride, 4-acetyl, 1-acetyl-4-chlorosulfonyl benzene, 4-acetylbenzenesulfonyl chloride, acmc-1bs75, ksc183k3b, 4-acetylbenzenesulfonylchloride |
CID PubChem | 266418 |
Nom IUPAC | 4-chlorure d’acétylbenzènesulfonyle |
SMILES | CC(=O)C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10479242
|
Thermo Scientific Acros
343850010 |
1 g | Flacon en verre | ||||||
10387651
|
Thermo Scientific Acros
343850050 |
5 g | Flacon en verre |
46.50€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10064103
|
Thermo Scientific Acros
343850500 |
50 g | Flacon en verre |
248.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1788-10-9 | |
218.65 | |
FXVDNCRTKXMSEZ-UHFFFAOYSA-N | |
266418 | |
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl |
C8H7ClO3S | |
MFCD00800269 | |
4-acetylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-acetyl-benzenesulfonyl chloride, 4-acetylphenylsulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-acetyl, benzenesulfonyl chloride, 4-acetyl, 1-acetyl-4-chlorosulfonyl benzene, 4-acetylbenzenesulfonyl chloride, acmc-1bs75, ksc183k3b, 4-acetylbenzenesulfonylchloride | |
4-chlorure d’acétylbenzènesulfonyle |
Spécification
4-Acetylbenzenesulfonyl chloride | |
1788-10-9 | |
100.0 | |
Marron à blanc | |
96% min. (GC) | |
H3CCO(C6H4)SO2Cl | |
4-acetylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-acetyl-benzenesulfonyl chloride, 4-acetylphenylsulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-acetyl, benzenesulfonyl chloride, 4-acetyl, 1-acetyl-4-chlorosulfonyl benzene, 4-acetylbenzenesulfonyl chloride, acmc-1bs75, ksc183k3b, 4-acetylbenzenesulfonylchloride | |
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl | |
218.65 | |
218.65 | |
Poudre et/ou morceaux |
98% | |
96.0 | |
83°C to 87°C | |
Authentic | |
C8H7ClO3S | |
MFCD00800269 | |
FXVDNCRTKXMSEZ-UHFFFAOYSA-N | |
4-chlorure d’acétylbenzènesulfonyle | |
266418 | |
97% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsi
GHS Signal Word: Danger
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- 4-Acetylbenzenesulfonyl chloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.