Learn More
Chlorure de 4-acétylbenzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10479242
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1788-10-9
Formule moléculaire C8H7ClO3S
Poids moléculaire (g/mol) 218.65
Numéro MDL MFCD00800269
Clé InChI FXVDNCRTKXMSEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-acetylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-acetyl-benzenesulfonyl chloride, 4-acetylphenylsulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-acetyl, benzenesulfonyl chloride, 4-acetyl, 1-acetyl-4-chlorosulfonyl benzene, 4-acetylbenzenesulfonyl chloride, acmc-1bs75, ksc183k3b, 4-acetylbenzenesulfonylchloride
CID PubChem 266418
Nom IUPAC 4-chlorure d’acétylbenzènesulfonyle
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Acetylbenzenesulfonyl chloride
Note relative au nom 98%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 83°C to 87°C
Couleur Marron à blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H3CCO(C6H4)SO2Cl
Quantité 1 g
Poids de la formule 218.65
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre et/ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Acetylbenzenesulfonyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.