Learn More
4’-Acétoxyacétophénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
25.40€ - 252.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13031-43-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H10O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 178.19 |
Numéro MDL | MFCD00017229 |
Clé InChI | SMIOEQSLJNNKQF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4'-acetoxyacetophenone, p-acetoxyacetophenone, 4-acetoxyacetophenone, p-acetylphenyl acetate, 4-acetylphenyl acetate, unii-eo1xk390jf, ethanone, 1-4-acetyloxy phenyl, 4-acetoxy acetophenone, 4-acetoxy-acetophenone, eo1xk390jf |
CID PubChem | 83063 |
ChEBI | CHEBI:86558 |
Nom IUPAC | Acétate (4-acétylphényle) |
SMILES | CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)C(C)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11425956
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22284.14 |
25 g |
25.40€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11435956
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22284.22 |
100 g |
68.50€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11445956
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22284.36 |
500 g | N/A | ||||||
Description
4'-Acetoxyacetophenone it can react with ethane-1,2-diol to get 2-(4-acetoxyphenyl)-2-methyl-1,3-dioxolane with yield is 67 %.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa 4′-acétoxyacétophénone peut réagir avec l’éthane-1,2-diol pour obtenir du 2-(4-acétoxyphényl)-2 -méthyl-1,3-dioxolane avec un rendement de 67 %.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau (4450 mg/l).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
13031-43-1 | |
178.19 | |
SMIOEQSLJNNKQF-UHFFFAOYSA-N | |
83063 | |
Acétate (4-acétylphényle) |
C10H10O3 | |
MFCD00017229 | |
4'-acetoxyacetophenone, p-acetoxyacetophenone, 4-acetoxyacetophenone, p-acetylphenyl acetate, 4-acetylphenyl acetate, unii-eo1xk390jf, ethanone, 1-4-acetyloxy phenyl, 4-acetoxy acetophenone, 4-acetoxy-acetophenone, eo1xk390jf | |
CHEBI:86558 | |
CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)C(C)=O |
Spécification
4'-Acetoxyacetophenone | |
51°C to 54°C | |
C10H10O3 | |
2093080 | |
Slightly soluble in water(4450mg/L). | |
CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)C(C)=O | |
178.19 | |
CHEBI:86558 | |
99% |
13031-43-1 | |
165°C to 170°C (14 mmHg) | |
MFCD00017229 | |
4'-acetoxyacetophenone, p-acetoxyacetophenone, 4-acetoxyacetophenone, p-acetylphenyl acetate, 4-acetylphenyl acetate, unii-eo1xk390jf, ethanone, 1-4-acetyloxy phenyl, 4-acetoxy acetophenone, 4-acetoxy-acetophenone, eo1xk390jf | |
SMIOEQSLJNNKQF-UHFFFAOYSA-N | |
Acétate (4-acétylphényle) | |
83063 | |
178.19 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 235-894-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante