Learn More
4’-Acétoxyacétophénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11445956
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
4'-Acetoxyacetophenone it can react with ethane-1,2-diol to get 2-(4-acetoxyphenyl)-2-methyl-1,3-dioxolane with yield is 67 %.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4′-acétoxyacétophénone peut réagir avec l’éthane-1,2-diol pour obtenir du 2-(4-acétoxyphényl)-2 -méthyl-1,3-dioxolane avec un rendement de 67 %.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau (4450 mg/l).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13031-43-1
Formule moléculaire C10H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 178.19
Numéro MDL MFCD00017229
Clé InChI SMIOEQSLJNNKQF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-acetoxyacetophenone, p-acetoxyacetophenone, 4-acetoxyacetophenone, p-acetylphenyl acetate, 4-acetylphenyl acetate, unii-eo1xk390jf, ethanone, 1-4-acetyloxy phenyl, 4-acetoxy acetophenone, 4-acetoxy-acetophenone, eo1xk390jf
CID PubChem 83063
ChEBI CHEBI:86558
Nom IUPAC Acétate (4-acétylphényle)
SMILES CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Acetoxyacetophenone
Point de fusion 51°C to 54°C
Point d’ébullition 165°C to 170°C (14 mmHg)
Quantité 500 g
Beilstein 2093080
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water(4450mg/L).
Poids de la formule 178.19
Pourcentage de pureté 99%