Learn More
4,7-dichloroquinoline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
65.70€ - 824.00€
Identifiants chimiques
CAS | 86-98-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H5Cl2N |
Poids moléculaire (g/mol) | 198.046 |
Numéro MDL | MFCD00006774 |
Clé InChI | HXEWMTXDBOQQKO-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 6866 |
Nom IUPAC | 4,7-dichloroquinoline |
SMILES | C1=CC2=C(C=CN=C2C=C1Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11488566
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15985.14 |
25 g |
65.70€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11498566
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15985.22 |
100 g |
223.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11408576
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15985.36 |
500 g |
824.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
4,7-Dichloroquinoline is used as a drug chloroquine phosphate intermediate. It is also is used in the synthesis of hybrid aminoquinoline-triazine derivatives that show anti-microbial activity. In addition, it is used in the synthesis of novel oxazolidinones as anti-microbial agents showing efficacy against common bacterial strains.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa 4,7-dichloroquinoline est utilisée comme intermédiaire de phosphate de chloroquine. Elle est également utilisée dans la synthèse de dérivés hybrides d’aminoquinoline-triazine qui montrent une activité antimicrobienne. De plus, elle est utilisée dans la synthèse de nouveaux oxazolidinones comme agents anti-microbiens s’avérant efficaces contre les souches bactériennes de référence.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
86-98-6 | |
198.046 | |
HXEWMTXDBOQQKO-UHFFFAOYSA-N | |
4,7-dichloroquinoline |
C9H5Cl2N | |
MFCD00006774 | |
6866 | |
C1=CC2=C(C=CN=C2C=C1Cl)Cl |
Spécification
4,7-Dichloroquinoline | |
83°C to 87°C | |
164°C (327°F) | |
MFCD00006774 | |
quinoline, 4,7-dichloro, 4,7-dichloro-quinoline, unii-z61o2heq2j, z61o2heq2j, 4,7dichloroquinoline, pubchem5880, 4.7-dichloroquinoline, 4,7 dichloroquinoline, quinoline,7-dichloro, amodiaquine impurity 1 | |
HXEWMTXDBOQQKO-UHFFFAOYSA-N | |
4,7-dichloroquinoline | |
6866 | |
98% |
86-98-6 | |
148°C (10 mmHg) | |
C9H5Cl2N | |
125359 | |
Insoluble in water. | |
C1=CC2=C(C=CN=C2C=C1Cl)Cl | |
198.046 | |
198.05 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 201-714-7
missing translation for 'rtecsNumber' : VB4200000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only