Learn More
4,7-dibromo-2,1,3-benzothiadiazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
37.30€ - 465.00€
Identifiants chimiques
CAS | 15155-41-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H2Br2N2S |
Poids moléculaire (g/mol) | 293.96 |
Numéro MDL | MFCD00658844 |
Clé InChI | FEOWHLLJXAECMU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4,7-dibromobenzo c 1,2,5 thiadiazole, 4,7-dibromo-2,1,3-benzothidiazole, 4,7-dibromobenzo c-1,2,5-thiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole, 4,7-dibromo, acmc-1bu18, ksc490o9b, 4,7-dibromobenzo 1,2,5 thiadiazole, 4,7-dibromobenzo 2,1,3 thiadiazole, 4,7-dibromo-2,1,3-benzothiadiazole, 4,7-dibromo-benzo 1,2,5 thiadiazole |
CID PubChem | 626361 |
Nom IUPAC | 4,7-dibromo-2,1,3-benzothiadiazole |
SMILES | BrC1=CC=C(Br)C2=NSN=C12 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15402768
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H56306.03 |
1 g |
37.30€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15412768
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H56306.06 |
5 g |
119.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15422768
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H56306.14 |
25 g |
465.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole is the building block or monomer for the synthesis of light-emitting diodes and conducting polymers for organic electronics. It is used as an intermediate for the synthesis of poly[N-9'-heptadecanyl-2,7-carbazole-alt-5,5-(4',7'-di-2-thienyl-2',1',3'-benzothiadiazole)] (PCDTBT) and poly[2,1,3-benzothiadiazole-4,7-diyl[4,4-bis(2-ethylhexyl)-4H-cyclopenta[2,1-b:3,4-b']dithiophene-2,6-diyl]] (PCPDTBT).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 4,7-dibromo-2,1,3-benzothiadiazole est utilisé comme bloc de construction ou monomère pour la synthèse de diodes électroluminescentes et la réalisation de polymères pour l’électronique organique. Il est utilisé comme intermédiaire pour la synthèse du poly[N-9′-heptadecanyl-2,7-carbazole-alt-5,5-(4′,7′-di-2-thiényl-2′,1′,3′-benzothiadiazole)] (PCDTBT) et du poly[2,1,3-benzothiadiazole-4,7-diyl[4,4-bis(2-ethylhexyl)-4H-cyclopenta[2,1-b:3,4-b′]dithiophène-2,6-diyl]] (PCPDTBT).
Solubilité
Soluble dans le toluène.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
15155-41-6 | |
293.96 | |
FEOWHLLJXAECMU-UHFFFAOYSA-N | |
626361 | |
BrC1=CC=C(Br)C2=NSN=C12 |
C6H2Br2N2S | |
MFCD00658844 | |
4,7-dibromobenzo c 1,2,5 thiadiazole, 4,7-dibromo-2,1,3-benzothidiazole, 4,7-dibromobenzo c-1,2,5-thiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole, 4,7-dibromo, acmc-1bu18, ksc490o9b, 4,7-dibromobenzo 1,2,5 thiadiazole, 4,7-dibromobenzo 2,1,3 thiadiazole, 4,7-dibromo-2,1,3-benzothiadiazole, 4,7-dibromo-benzo 1,2,5 thiadiazole | |
4,7-dibromo-2,1,3-benzothiadiazole |
Spécification
4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole | |
186°C to 190°C | |
MFCD00658844 | |
4,7-dibromobenzo c 1,2,5 thiadiazole, 4,7-dibromo-2,1,3-benzothidiazole, 4,7-dibromobenzo c-1,2,5-thiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole, 4,7-dibromo, acmc-1bu18, ksc490o9b, 4,7-dibromobenzo 1,2,5 thiadiazole, 4,7-dibromobenzo 2,1,3 thiadiazole, 4,7-dibromo-2,1,3-benzothiadiazole, 4,7-dibromo-benzo 1,2,5 thiadiazole | |
FEOWHLLJXAECMU-UHFFFAOYSA-N | |
4,7-dibromo-2,1,3-benzothiadiazole | |
626361 | |
97% |
15155-41-6 | |
C6H2Br2N2S | |
UN2811 | |
Soluble in toluene. | |
BrC1=CC=C(Br)C2=NSN=C12 | |
293.96 | |
293.97 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302
Nocif en cas d’ingestion.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES TOXIQUES, ORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only